Läs mer
5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948434
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948434 250 mg 250mg
30948310 100 mg 100mg
30935322 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30948434 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD00797635250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile
CAS 2304634-94-2
Molekylformel C13H17BN2O2
MDL-nummer MFCD18715578
Kvantitet 250 mg
LEDER N#CC1=NC=C(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Molekylvikt (g/mol) 244.10
Procent renhet 97%