Läs mer
(5-Methyl-3-trifluoromethylpyrazol-1-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Methyl-3-trifluoromethylpyrazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 345637-71-0 |
| Molekylformel | C7H7N2O2F3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic Acid, 2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]acetic Acid, 5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-acetic Acid, IN-WR 791, [5-Methyl-3-[trifluoromethyl]-1H-pyrazol-1-yl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F3N2O2/c1-4-2-5(7(8,9)10)11-12(4)3-6(13)14/h2H,3H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1cc(nn1CC(=O)O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.14 |
| Formel vikt | 208.046 |