missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2S.ClH/c1-10-3-2-5-6(4-10)13-7(9-5)8(11)12;/h2-4H2,1H3,(H,11,12);1H |
| Formel vikt | 234.023 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?