Läs mer
5-metyl-4-isoxazolkarbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10371573
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10371573 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10349382 1 g Bärnstensglasflaska 1g
10265514 5 g Bärnstensglasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10371573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26302CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67305-24-2
Molekylformel C5H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 145.542
InChI-nyckel ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
PubChem CID 2759917
IUPAC-namn 5-metyl-l,2-oxazol-4-karbonylklorid
LEDER CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 145.54
Procent renhet 97%