Läs mer
5-metyl-4-isoxazolsulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541512
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541512 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10436652 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00271EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 321309-26-6
Molekylformel C4H4ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 181.59
MDL-nummer MFCD02681975
InChI-nyckel STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2776141
IUPAC-namn 5-metyl-l,2-oxazol-4-sulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 181.6
Procent renhet 95%