Läs mer
5-metyl-4-nitroimidazol, TRC
Produktkod. 30479411
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479411 5 g
30470356 25 g
30470355 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3238105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14003-66-8
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Synonym 4-Methyl-5-nitroimidazole, NSC 156634, RP 8549
IUPAC-namn 4-metyl-5-nitro-1H-imidazol
LEDER Cc1nc[nH]c1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-4-nitroimidazole
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-4(7(8)9)6-2-5-3/h2H,1H3,(H,5,6)
Formel vikt 127.0382