Läs mer
5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 41172-57-0 |
| Molekylformel | C6H7NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl 5-Methyloxazole-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(C(OC)=O)N=CO1 |
| IUPAC-namn | methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.12 |
| Formel vikt | 141.04 |