Läs mer
5-Methyl-5-phenylhydantoin, 99%
Produktkod. 10634682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10634682 5 g Glasflaska 5g
10445105 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634682 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6843-49-8 | C10H10N2O2 | 190.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6843-49-8
Molekylformel C10H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.2
MDL-nummer MFCD00005265
InChI-nyckel JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93043
IUPAC-namn 5-metyl-5-fenylimidazolidin-2,4-dion
LEDER CC1(C(=O)NC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 199°C to 201°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, I, 347
Synonym 5-methyl-5-phenylhydantoin, hydantoin, 5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione,5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl, mpid standard, acmc-20m4pt, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl-, r, 2, 5-methyl-5-phenyl, +/--5-methyl-5-phenylhydantoin
Formel vikt 190.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.