Läs mer
5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Mikromol™
Beskrivning
5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylmethylbarbituric Acid (5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) |
| CAS | 76-94-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenylmethylbarbituric Acid (5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H10 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Phenobarbital Imp. C (EP), 2,4,6-Trioxo-5-methyl-5-phenylhexahydropyrimidine, 5-Methyl-5-phenylbarbituric acid, 5-Methyl-5-phenylbarbityric acid, Eudan, Heptobarbital, Mephebarbital, Methylphenylbarbital, NSC 80543, Phenylmethylbarbituric acid, Rutonal, Phenobarbital Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-11(7-5-3-2-4-6-7)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h2-6H,1H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| LEDER | CC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-5-phenyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylmethylbarbituric Acid