Läs mer
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Mikromol™
Produktkod. 30050818
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050818 100 mg
1 options
Produktkod. 30050818 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0782.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
CAS 7148-50-7
Analyt- eller komponentnamn 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Carisoprodol Imp. B (EP), Carisoprodol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-8(2)5-10-7(9)11-6-8/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCCC1(C)COC(=O)OC1
IUPAC-namn 5-methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 158.0943 g/mol