Läs mer
5-Methyl-5-propyl-2-dioxanone (80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-5-propyl-2-dioxanone |
| CAS | 7148-50-7 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Carisoprodol Imp. B (EP), 1,3-Dioxan-2-one','5-methyl-5-propyl-, 1,3-Propanediol','2-methyl-2-propyl-','cyclic carbonate (6CI), Carbonic acid','cyclic 2-methyl-2-propyltrimethylene ester (7CI,8CI), Carbonic acid','2-methyl-2-propyltrimethylene ester, NSC 65885 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-8(2)5-10-7(9)11-6-8/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC1(C)COC(=O)OC1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0943 |