Läs mer
5-Methyl-7-methoxyisoflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-7-Methoxy-Isoflavone |
| CAS | 82517-12-2 |
| Molekylformel | C17 H14 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 7-Methoxy-5-methyl-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O3/c1-11-8-13(19-2)9-15-16(11)17(18)14(10-20-15)12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(C)c2C(=O)C(=COc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 7-methoxy-5-methyl-3-phenyl-chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.0943 |