Läs mer
5-Methyl-8-hydroxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-8-hydroxycoumarin |
| CAS | 36651-81-7 |
| Molekylformel | C10H8O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 8-Hydroxy-5-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-2-4-8(11)10-7(6)3-5-9(12)13-10/h2-5,11H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(O)c2OC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC-namn | 8-hydroxy-5-methylchromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0473 |