Läs mer
5-Methyl-bis-(2-aminophenoxymethylene)-N,N,N’,N’-tetraacetate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-bis-(2-aminophenoxymethylene)-N,N,N',N'-tetraacetate Methyl Ester |
| CAS | 96315-10-5 |
| Molekylformel | C27H34N2O10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Methyl-Bis-(2-Aminophenoxymethylene)-N,N,N,N-Tetraacetate Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34N2O10/c1-19-10-11-21(29(17-26(32)36-4)18-27(33)37-5)23(14-19)39-13-12-38-22-9-7-6-8-20(22)28(15-24(30)34-2)16-25(31)35-3/h6-11,14H,12-13,15-18H2,1-5H3 |
| LEDER | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccccc1OCCOc2cc(C)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)anilino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 546.57 |
| Formel vikt | 546.2213 |