Läs mer
5-Methyl Chrysene (1mg/mL In Dichloromethane), TRC
Produktkod. 30401322
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30401322 5 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30401322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT11455X1ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylchrysene
CAS 3697-24-3
Molekylformel C19 H14
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym Chrysene, 5-methyl-, 5-Methylchrysene, NSC 407620
InChI formel InChI=1S/C19H14/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2-12H,1H3
LEDER Cc1cc2ccccc2c3ccc4ccccc4c13
IUPAC-namn 5-methylchrysene
Molekylvikt (g/mol) 242.31
Formel vikt 242.1096
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5-Methylchrysene 1 mg/mL