Läs mer
5-Methyl Chrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylchrysene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 242.1096 |
| Procent renhet | >95% |