Läs mer
5-Methyl Cytosine-13C,15N2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylcytosine methyl-13C,1,3-15N2 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H/i1+1,7+1,8+1; |
| Formel vikt | 164.033 |