Läs mer
5-(Methyl-d3)tetrahydrofolic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30478721
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30478721 0.5 mg 0.5mg
30473542 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3301370.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1356019-97-0
Molekylformel C20H22D3N7O6
Molekylvikt (g/mol) 462.47
Synonym (2S)-2-[[4-[[2-Amino-4-oxo-5-(trideuteriomethyl)-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid, (2S)-2-[[4-[[2-Amino-4-oxo-5-(methyl-d3)-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid, N-[4-[[(2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-(methyl-d3)-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, 5-(Methyl-d3)tetrahydrofolic acid, 5-Methyltetrahydrofolic acid D3 (N-methyl-D3)
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)CNC3=C1C(=O)N=C(N)N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Methyl-d3)tetrahydrofolic Acid
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12?,13-/m0/s1/i1D3