Learn More
5'-(Methyl-d3-thio)adenosine, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5'-(Methylthio)adenosine-D3 (S-methyl-D3) |
| CAS | 2699607-01-5 |
| Molekylformel | C11 D3 H12 N5 O3 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 5'-S-(Methyl-d3)-5'-thioadenosine, 5'-(Methyl-d3-thio)-5'-deoxyadenosine, 5'-(Methylthio)adenosine-D3 (S-methyl-D3), 5'-Deoxy(methylthio)adenosine-d3, 5'-Deoxy-5'-(methylthio-d3)adenosine, 1-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-5-S-(methyl-d3)-5-thio-β-D-ribofuranose |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18 H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])SC[C@H]1 O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1 O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| IUPAC-namn | (2 R,3 R,4 S,5 S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(trideuteriomethylsulfanylmethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.352 |
| Formel vikt | 300.1084 g/mol |
| Show More |