Läs mer
5-Methyl-L-norleucine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-L-norleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 145.1103 |
| Frakt skick | Room Temperature |