Läs mer
5-metylmyosmin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl Myosmine |
| CAS | 102780-52-9 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-5-9(7-11-6-8)10-3-2-4-12-10/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cncc(c1)C2=NCCC2 |
| IUPAC-namn | 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-metylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vikt | 160.1 |