missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-1,2-oxazole-3-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-1,2-oxazole-3-carboxamide |
| CAS | 24477-36-9 |
| Molekylformel | C13H15N3O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 5-methyl-N-(p-sulfamoylphenethyl)-3-isoxazolecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-9-8-12(16-20-9)13(17)15-7-6-10-2-4-11(5-3-10)21(14,18)19/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,15,17)(H2,14,18,19) |
| LEDER | O=C(C1=NOC(C)=C1)NCCC2=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C2 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-N-(4-sulfamoylphenethyl)isoxazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.34 |
| Formel vikt | 309.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?