missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| CAS | 1403564-06-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Leflunomide Imp. F (EP), 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| LEDER | Cc1oncc1C(=O)Nc2ccccc2C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?