missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™

Produktkod. 30463993
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463993 4 x 25 mg
30051414 100 mg
30049758 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463993 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0859.0600254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 1403564-06-6
Analyt- eller komponentnamn 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H9 F3 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Leflunomide Imp. F (EP), 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Impurity F
InChI formel InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1oncc1C(=O)Nc2ccccc2C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 270.21
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 270.0616 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.