Läs mer
5-metyl-N-fenyl-2-1H-pyridon-d5 (Pirfenidon-d5), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5 |
| CAS | 1020719-62-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H5 H6 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, Pirfenidone-d5, Pirfenidone-D5 (phenyl-D5), 5-Methyl-N-(phenyl-d5)-2-1H-pyridone, 5-Methyl-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 5-metyl-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)pyridin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.25 |
| Show More |