Läs mer
5-Metyl-N-fenyl-2-1H-pyridon [Pirfenidon], TRC
Produktkod. 30137906
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137906 1 g
30134599 10 g
30010635 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3258961G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53179-13-8
Molekylformel C12 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Synonym Pirfenidone, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-phenyl-, 5-Methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyridin-2-one, 5-Methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridone, AMR 69, Deskar, Esbriet, Pirespa
IUPAC-namn 5-metyl-1-fenylpyridin-2-ett
LEDER CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pirfenidone
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Formel vikt 185.0841