Läs mer
5-metylpyrazin-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30465591
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30465591 1 g
1 options
Produktkod. 30465591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3259411G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 5521-55-1
Molekylformel C6 H6 N2 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl- (7CI,8CI,9CI), 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 5-Methyl-2-pyrazinoic acid, 5-Methylpyrazine carboxylic acid, 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
LEDER Cc1cnc(cn1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-metylpyrazin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.0429