Läs mer
5-Methyl-sorbic Acid Ethyl Ester, TRC
Produktkod. 30474696
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30474696 100 mg
1 options
Produktkod. 30474696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326840100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-sorbic Acid Ethyl Ester
CAS 10231-96-6
Molekylformel C9H14O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethyl 5-Methyl-2,4-hexadienoate, 5-Methyl-2,4-hexadienoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H14O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3/b7-5+
LEDER CCOC(=O)\C=C\C=C(C)C
IUPAC-namn ethyl (2E)-5-methylhexa-2,4-dienoate
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Formel vikt 154.0994