Läs mer
5-metyltetrazol, TRC
Produktkod. 30479987
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30479987 10 g
1 options
Produktkod. 30479987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33025510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl Tetrazole
CAS 4076-36-2
Molekylformel C2H4N4
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Methyl-1H-tetrazole, 5-Methyl-2H-tetrazole, 5-Methyltetrazole, NSC 11136, T 2588F
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c1-2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6)
LEDER Cc1nnn[nH]1
IUPAC-namn 5-metyl-1H-tetrazol
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Formel vikt 84.0436