missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methyl Zolpidem, TRC

Produktkod. 17963725
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963725 10 mg
17911165 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17963725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33860010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346600-85-8
Molekylformel C19 H21 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 307.39
Synonym N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Zolpidem Tartrate Imp. A (EP)
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
LEDER CN(C)C(=O)Cc1c(nc2cc(C)ccn12)c3ccc(C)cc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
Formel vikt 307.1685
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.