Läs mer
5-Methylamino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylamino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 107095-01-2 |
| Molekylformel | C7 H8 N4 O2 Se |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2Se/c1-8-5-3-2-4-6(10-14-9-4)7(5)11(12)13/h2-3,8-10H,1H3 |
| LEDER | CNc1ccc2N[Se]Nc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-4-nitro-1,3-dihydro-2,1,3-benzoselenadiazol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.12 |
| Formel vikt | 259.9812 |