Läs mer
5-Methylbenz[a]anthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylbenz[a]anthracene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-10-16-11-14-6-2-3-7-15(14)12-19(16)18-9-5-4-8-17(13)18/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 242.1096 |