missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methylbenz[a]anthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylbenz[a]anthracene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-10-16-11-14-6-2-3-7-15(14)12-19(16)18-9-5-4-8-17(13)18/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 242.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?