Läs mer
5-metylbensen-1,3-diolhydrat, TRC
Produktkod. 30466066
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30466066 100 mg
1 options
Produktkod. 30466066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM312275100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Molekylformel C7H8O2 . H2O
Kvantitet 100 mg
Synonym Orcinol Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
LEDER O.Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn 5-metylbensen-1,3-diol; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 142.15
Formel vikt 142.063