Läs mer
5-Methylbenzimidazole, 98%
Produktkod. 11448516
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448516 100 g 100g
11428516 5 g 5g
11438516 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15957.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-97-1 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
5-metylbensimidazol används som kamferersättning. Det används också som finkemikalie och medicinintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
5-Methylbenzimidazol används som kamferersättning. Det används också som finkemikalie och medicinintermediär.
Löslighet Löslig i kloroform
(25mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-97-1
Molekylformel C8H8N2
Molekylvikt (g/mol) 132.166
MDL-nummer MFCD00010740
InChI-nyckel RWXZXCZBMQPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-benzimidazole, benzimidazole, 5-methyl, ethyl 4-cyanophenylalaninate, 1h-benzimidazole, 6-methyl, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 6-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 5mb
PubChem CID 11979
ChEBI CHEBI:40205
IUPAC-namn 6-metyl-lH-bensimidazol
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylbenzimidazole
Smältpunkt 112°C to 117°C
Kokpunkt 169°C to 172°C (1 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2628
Löslighetsinformation Soluble in chloroform (25mg/ml).
Formel vikt 132.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.