Läs mer
5-metylbenso[b]tiofen-2-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3075805
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147282 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10670475 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07149CB
Kemiska identifierare
CAS 22962-49-8
Molekylformel C10H10OS
Molekylvikt (g/mol) 178.25
MDL-nummer MFCD05865151
InChI-nyckel NPSSZIBANMLQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-methanol, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl methanol, benzo b thiophene-2-methanol,5-methyl, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methanol, 5-methyl-1-benzothien-2-yl methanol, 5-methyl-benzo b thiophen-2-yl-methanol, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methan-1-ol, j6w
PubChem CID 2794801
IUPAC-namn (5-metyl-l-bensotiofen-2-yl)metanol
LEDER CC1=CC=C2SC(CO)=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.25
Procent renhet 97%