Läs mer
5-Methylbenzo[b]thiophene, 97%
Produktkod. 11490533
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490533 1 g 1g
11400543 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12666.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14315-14-1 | C9H8S | 148.22 g/mol
5-metylbenso[b]tiofen är användbar i substituerad tiofen för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Methylbenzo[b]tiofen är användbar i substituerad tiofen för proteomikforskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14315-14-1
Molekylformel C9H8S
Molekylvikt (g/mol) 148.22
MDL-nummer MFCD00052509
InChI-nyckel DOHZWDWNQFZIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 5-methyl, 5-methylbenzothiophene, 5-methyl-benzo b thiophene, 5-methylthianaphthene, 5-methyl-benzothiophene, benzothiophene, 5-mehyl, 5-methyl benzo b thiophene
PubChem CID 84346
IUPAC-namn 5-metyl-l-bensotiofen
LEDER CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylbenzo[b]thiophene
Smältpunkt 32°C to 36°C
Densitet 1.11
Kokpunkt 71°C to 73°C (0.6 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 109866
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 148.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.