Läs mer
5-Methylbenzofuroxan, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11452088
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452088 1 g 1g
11462088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15124.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19164-41-1
Molekylformel C7H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 150.137
MDL-nummer MFCD00068057
InChI-nyckel HCWVKDOCXDWFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzofuroxan, benzofurazan, 5-methyl-, 1-oxide, 5-methylbenzofurazan-1-oxide, 5-methyl-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-methylbenzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-methyl-, monooxide, 5-methylbenzofurazan 1-oxide, acmc-20am21, 5-methylbenzfurazan-1-oxide, 5-methylbenzofurazan n-oxide
PubChem CID 140486
IUPAC-namn 5-methyl-1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium
LEDER CC1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylbenzofuroxan
Smältpunkt 96°C to 98°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 137386
Formel vikt 150.15
Procent renhet 97%