Läs mer
5-Methylbenzoxazole, 99%
Produktkod. 11445177
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445177 25 g 25g
11425177 1 g 1g
11435177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22596.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10531-78-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10531-78-9
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00216938
InChI-nyckel UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzoxazole, 5-methylbenzo d oxazole, 5-methylbenzooxazole, 5-methyl-benzoxazole, pubchem8638, acmc-1bprw, 5-methylbenzo d oxazole;5-methylbenzo d oxazole
PubChem CID 2724970
IUPAC-namn 5-methyl-1,3-benzoxazole
LEDER CC1=CC=C2OC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylbenzoxazole
Smältpunkt 41°C to 44°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 133.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.