missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methylcyclohex-2-en-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylcyclohex-2-en-1-one |
| CAS | 7214-50-8 |
| Molekylformel | C7H10O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 5-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 5-Methyl-2-cyclohexenone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3 |
| LEDER | CC1CC=CC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 5-methylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.16 |
| Formel vikt | 110.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?