Läs mer
5-metylcyklohexan-1,3-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442348
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442348 25 g 25g
11422348 1 g 1g
11432348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15280.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4341-24-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4341-24-6
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.155
MDL-nummer MFCD00010379
InChI-nyckel DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 458095
IUPAC-namn 5-metylcyklohexan-1,3-dion
LEDER CC1CC(=O)CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1099692
Synonym 5-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-methyl, 5-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem14279, acmc-1aftb, 5-methylcyclohexane dione, 1,3-dioxo-5-methylcyclohexane, 1,3-cyclohexanedione,5-methyl, 5-methyl cyclohexane-1,3-dione
Formel vikt 126.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.