Läs mer
MedChemExpress 5-Methylcytidine
Produktkod. 16421037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16421037 50 mg
1 options
Produktkod. 16421037 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY113135
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 5-Methylcytidine is a pyrimidine nucleoside detected in multiple biofluids.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 257.24 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Frakt skick Room temperature
Renhet 97.0%
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (505.36 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 2140-61-6