Läs mer
5-metylcytidin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 17730629 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17730629 1 g
1 options
Produktkod. 17730629 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229000010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 257.25
Frakt skick Inga speciella krav
Renhet ≥97,5 %
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig vattenlösning
Färg Vit till ljusgul