missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methylcytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylcytidine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 257.1012 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?