Läs mer
5-metylcytosin (~90%), TRC
Produktkod. 30467619
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30467619 1 g
1 options
Produktkod. 30467619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2948731G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylcytosine
CAS 554-01-8
Molekylformel C5H7N3O
Kvantitet 1 g
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl- (9CI), Cytosine, 5-methyl- (6CI,8CI), 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 5-Methylcytosine, NSC 137776
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
LEDER CC1=CNC(=O)N=C1N
IUPAC-namn 4-amino-5-metyl-1H-pyrimidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.0589