Läs mer
5-Methylcytosine, 97%
Produktkod. 11345827
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345827 100 mg 100mg
11355827 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043492.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-01-8 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
5-Methylcytosin används som en markör för att skydda DNA från att skäras av naturliga metyleringskänsliga restriktionsenzymer. Det används också vid framställning av 4-amino-5-hydroxi-5-metyl-2-oxo-2,5-dihydro-imidazol-1-karbaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-01-8
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.13
MDL-nummer MFCD00233537
InChI-nyckel LRSASMSXMSNRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylcytosine, cytosine, 5-methyl, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-methyl, 5-methylcytosine van, 5 methylcytosine, 5-methyl-cytosine, unii-6r795cqt4h, 4-amino-5-methyl-2-pyrimidinol, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one, cytosine, 5-methyl-van
PubChem CID 65040
ChEBI CHEBI:27551
IUPAC-namn 6-amino-5-metyl-lH-pyrimidin-2-on
LEDER CC1=C(N)NC(=O)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylcytosine
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,6050
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.