Läs mer
5-metylfuran-2(3H)-ett, TRC
Produktkod. 30474731
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30474731 5 g
1 options
Produktkod. 30474731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3054455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylfuran-2(3H)-one
CAS 591-12-8
Molekylformel C5 H6 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3-Dihydro-5-methylfuran-2-one, 2-Oxo-5-methyl-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-3-pentenoic Acid gamma-Lactone, 4-Hydroxypent-3-enoic Acid Lactone, 4-Methyl-2(3H)-furanone, 5-Methyl-2,3-dihydro-2-furanone, 5-Methylfuran-2(3H)-one, NSC 654, Pent-3-en-4-olide, delta2-Angelica Lactone, alpha-Angelica Lactone, beta,gamma-Angelica Lactone, gamma-Angelica Lactone
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
LEDER CC1=CCC(=O)O1
IUPAC-namn 5-metyl-3H-furan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Formel vikt 98.0368