Läs mer
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 15474057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474057 1 g 1g
15484057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31282.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 338998-93-9 | C11H17BO3 | 208.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 338998-93-9
Molekylformel C11H17BO3
Molekylvikt (g/mol) 208.06
MDL-nummer MFCD03094689
InChI-nyckel FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methylfuran-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-boronic acid pinacol ester, 2-methylfurane-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylfuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-furyl-5-pinacolato boron, 5-methyl-2-furanboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2736881
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(5-metylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Densitet 1.023
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.