Läs mer
5-Methylfuran-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylfuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1917-15-3 |
| Molekylformel | C6 H6 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1oc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methylfuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vikt | 126.032 |