missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methylfuran-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylfuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1917-15-3 |
| Molekylformel | C6 H6 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1oc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methylfuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vikt | 126.032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?